Monoolein 40,00% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9-Octadecenoicacid(Z)-,2,3-dihydroxypropylester, 1-(cis-9-Octadecenoyl)-rac-glycerol, Glyceryl cis-9-octadecenate hygroscopic, DL-α-Monoolein, rac-Glycerol 1-monooleate, 1-Oleoyl-rac-glycerol, 1-Mono(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, 1-Monleoyl-rac-glycerol, Glyceryl monooleate
G0082-25G G0082-500G
TCIAG0082-25GEA 230 NOK
TCIAG0082-25G TCIAG0082-500G
Monoolein 40,00% (by GC)
Monoolein
Formel: C₂₁H₄₀O₄
MW: 356.547 g/mol
Flash punkt: 180°C
MDL nummer: MFCD00042735
CAS-nummer: 111-03-5
EINECS: 203-827-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 40.0 %