Monostearin >60.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,3-Dihydroxypropyl stearate, 1-Stearoyl-rac-glycerol
G0085-25G G0085-500G
TCIAG0085-25GEA 220 NOK
TCIAG0085-25G TCIAG0085-500G
Monostearin >60.0% (by GC)
Monostearin
Formel: C₂₁H₄₂O₄
MW: 358,56 g/mol
MDL nummer: MFCD00036186
CAS-nummer: 123-94-4
EINECS: 204-664-4
Merck Indeks: 14,04489
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 60.0 % (total of isomer)
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C