3-Glycidyloxypropyl(dimethoxy)methylsilane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Glycidoxypropyldimethoxymethylsilane, 3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl Glycidyl Ether
G0261-25G G0261-500G
TCIAG0261-25GEA 485 NOK
TCIAG0261-25G TCIAG0261-500G
3-Glycidyloxypropyl(dimethoxy)methylsilane ≥96.0% (by GC)
3-Glycidyloxypropyl(dimethoxy)methylsilane
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %