GlcNPhth[346Ac]-β-(1-3)Gal[246Bn]-β-MP ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Methoxyphenyl 3-O-(3,4,6-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranosyl)-2,4,6-tri-O-benzyl-β-D-galactopyranoside
G0299-1G G0299-200MG
TCIAG0299-1GEA 5650 NOK
TCIAG0299-1G TCIAG0299-200MG
GlcNPhth[346Ac]-β-(1-3)Gal[246Bn]-β-MP ≥98.0% (by HPLC)
GlcNPhth[346Ac]-beta-(1-3)Gal[246Bn]-beta-MP
Formel: C₅₄H₅₅NO₁₆
MW: 974,03 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1820575-44-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=1, CHCl3)