Gal[2346Ac]β(1-3)GlcNPhth[46Bzd]-β-MP ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Methoxyphenyl 3-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside
G0311-1G G0311-5G
TCIAG0311-1GEA 1450 NOK
TCIAG0311-1G TCIAG0311-5G
Gal[2346Ac]β(1-3)GlcNPhth[46Bzd]-β-MP ≥97.0% (by HPLC)
Gal[2346Ac]beta(1-3)GlcNPhth[46Bzd]-beta-MP
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b083b77ac980cb5339d40e6377e1c9b7099334a5&vid=a80ab7d4ecb3ac5b41e1578263a1f27b0af157a5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +13.0 deg (C=1, CHCl3)