Ganciclovir ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 9-[[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]guanine, 2'-Nor-2'-Deoxyguanosine, BW 759, 2-Amino-9-(((1,3-dihydroxypropan-2-yl)oxy)methyl)-1H-purin-6(9H)-one, RS-21592
G0315-5G G0315-25G
TCIAG0315-5GEA 420 NOK
TCIAG0315-5G TCIAG0315-25G
Ganciclovir ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ganciclovir
Formel: C₉H₁₃N₅O₄
MW: 255,23 g/mol
Smeltepunkt: 250°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00870588
CAS-nummer: 82410-32-0
Merck Indeks: 14,04363
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6619b7e7553a0810627cdc05c83da2eba5b10dee&vid=6619b7e7553a0810627cdc05c83da2eba5b10dee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 4.0 %