β-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
G0339-100MG G0339-20MG
TCIAG0339-100MGEA 23025 NOK
TCIAG0339-100MG TCIAG0339-20MG
β-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt ≥98.0% (by HPLC)
beta-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt
Formel: C₆H₁₃O₉P
MW: 304,10 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 83833-15-2
EINECS: 280-989-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%