2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3-Epoxypropyl Propargyl ether, Glycidyl Propargyl ether, Glycidyl 2-Propynyl ether
G0445-1G G0445-5G
TCIAG0445-1GEA 540 NOK
TCIAG0445-1G TCIAG0445-5G
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane ≥95.0% (by GC)
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Kokepunkt: 95°C
Flash punkt: 69°C
MDL nummer: MFCD00099300
CAS-nummer: 18180-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=548c1bc586641d3d3b57e7b46f419b0d9c99d584&vid=548c1bc586641d3d3b57e7b46f419b0d9c99d584&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %