Glycidyl lauryl ether ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
G0448-1G G0448-5G
TCIAG0448-1GEA 540 NOK
TCIAG0448-1G TCIAG0448-5G
Glycidyl lauryl ether ≥97.0% (by GC)
Glycidyl lauryl ether
Formel: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,40 g/mol
Kokepunkt: 324°C
MDL nummer: MFCD00022344
CAS-nummer: 2461-18-9
EINECS: 219-554-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0c7e3930607a6f17e39866c11af9fc419576f16&vid=f0c7e3930607a6f17e39866c11af9fc419576f16&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %