GW2580 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
5-[3-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]benzyl]pyrimidine-2,4-diamine, 5-(3-Methoxy-4-((4-methoxybenzyl)oxy)benzyl)pyrimidine-2,4-diamine
G0504-50MG
G0504-250MG
TCIAG0504-50MGEA
985
NOK
TCIAG0504-50MG
TCIAG0504-250MG
GW2580 ≥98.0% (by HPLC)
GW2580
Formel:
C₂₀H₂₂N₄O₃ MW: 366,42 g/mol Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD12024701 CAS-nummer: 870483-87-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 14.50 to 16.00 % |