prim-O-Glucosylcimifugin ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (S)-2-(2-Hydroxypropan-2-yl)-4-methoxy-7-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)-2H-furo[3,2-g]chromen-5(3H)-one
G0535-100MG G0535-25MG
TCIAG0535-100MGEA 3575 NOK
TCIAG0535-100MG TCIAG0535-25MG
prim-O-Glucosylcimifugin ≥97.0% (by HPLC)
prim-O-Glucosylcimifugin
Formel: C₂₂H₂₈O₁₁
MW: 468,46 g/mol
Smeltepunkt: 120°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09037394
CAS-nummer: 80681-45-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D 14.0 to +18.0 deg (C=0.3, MeOH)