Gomisin K3 ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Schisanhenol, 2,3,10,11,12-Pentamethoxy-6,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrodibenzo[a,c][8]annulen-1-ol
G0542-25MG G0542-5MG
TCIAG0542-25MGEA 6575 NOK
TCIAG0542-25MG TCIAG0542-5MG
Gomisin K3 ≥98.0% (by GC)
Gomisin K3
Formel: C₂₃H₃₀O₆
MW: 402,49 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28411506
CAS-nummer: 69363-14-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +77.0 deg (C=0.5, CHCl3)