Ginsenoside Rd ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(((3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-((S)-6-methyl-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hept-5-en-2-yl)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
G0550-100MG G0550-25MG
TCIAG0550-100MGEA 5400 NOK
TCIAG0550-100MG TCIAG0550-25MG
Ginsenoside Rd ≥98.0% (by HPLC)
Ginsenoside Rd
Formel: C₄₈H₈₂O₁₈
MW: 947.17 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00210508
CAS-nummer: 52705-93-8
EINECS: 258-118-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 57.50 to 63.50 %