2,5-Hexanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Hexane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxyhexane
H0100-25ML H0100-5ML
TCIAH0100-25MLEA 1300 NOK
TCIAH0100-25ML TCIAH0100-5ML
2,5-Hexanediol ≥98.0% (by GC)
2,5-Hexanediol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Flash punkt: 110°C
MDL nummer: MFCD00004557
CAS-nummer: 2935-44-6
EINECS: 220-910-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %