Hexanenitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Amyl Cyanide, Capronitrile
H0102-25ML H0102-5ML
TCIAH0102-25MLEA 1325 NOK
TCIAH0102-25ML TCIAH0102-5ML
Hexanenitrile ≥97.0% (by GC)
Hexanenitrile
Formel: C₆H₁₁N
MW: 97,16 g/mol
Kokepunkt: 160°C
Flash punkt: 43°C
MDL nummer: MFCD00001979
CAS-nummer: 628-73-9
EINECS: 211-052-0
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f63af08ed6f62f79c2ceaabb82d0d9506f11e0f6&vid=f63af08ed6f62f79c2ceaabb82d0d9506f11e0f6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %