Ethyl-2-hydroxybutyrate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 2-Hydroxybutyrate, 2-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxybutanoate
H0229-25G H0229-5G
TCIAH0229-25GEA 9625 NOK
TCIAH0229-25G TCIAH0229-5G
Ethyl-2-hydroxybutyrate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-2-hydroxybutyrate
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 167°C
MDL nummer: MFCD00014407
CAS-nummer: 52089-54-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %