Methyl-2-hydroxyisobutyrate ≥99.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 2-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
H0256-25ML H0256-500ML H0256-100ML
TCIAH0256-25MLEA 260 NOK
TCIAH0256-25ML TCIAH0256-500ML TCIAH0256-100ML
Methyl-2-hydroxyisobutyrate ≥99.5% (by GC)
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Kokepunkt: 137°C
Flash punkt: 45°C
MDL nummer: MFCD00004457
CAS-nummer: 2110-78-3
EINECS: 218-301-2
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b45f86be1400988b8de9134bee5052991368f7&vid=75b45f86be1400988b8de9134bee5052991368f7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %