5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Stabilisering: Stabilised with water
H0269-1G H0269-5G
TCIAH0269-1GEA 515 NOK
TCIAH0269-1G TCIAH0269-5G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde ≥95.0% (by GC) stabilised
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Formel: C₆H₆O₃
Flash punkt: 79°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003234
CAS-nummer: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Indeks: 14,04832
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Water 3.0 to 5.0 %