Heptyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Diheptyl Sulphide
H0376-25G H0376-5G
TCIAH0376-25GEA 2950 NOK
TCIAH0376-25G TCIAH0376-5G
Heptyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Heptyl sulphide
Formel: C₁₄H₃₀S
MW: 230,45 g/mol
Kokepunkt: 298°C
Smeltepunkt: –11°C
MDL nummer: MFCD00027315
CAS-nummer: 629-65-2
EINECS: 211-101-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %