4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide 97,0 Titrimetric
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(4-Quinolyl)hydroxylamine 1'-Oxide
H0515-1G H0515-5G
TCIAH0515-1GEA 1400 NOK
TCIAH0515-1G TCIAH0515-5G
4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide 97,0 Titrimetric
4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.18 g/mol
Smeltepunkt: 214°C
MDL nummer: MFCD00059752
CAS-nummer: 4637-56-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %