4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxysorbic acid d-lactone, 2-hydroxy-6-methyl-pyran-4-one
H0715-25G H0715-500G
TCIAH0715-25GEA 555 NOK
TCIAH0715-25G TCIAH0715-500G
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone ≥98.0% (by GC)
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
MDL nummer: MFCD00006641
CAS-nummer: 675-10-5
EINECS: 211-619-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %