1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylpropan-2-ol, alpha,alpha-Bis(trifluoromethyl)benzyl Alcohol, 2,2,2,2',2',2'-Hexafluorocumyl Alcohol
H0724-25G H0724-5G
TCIAH0724-25GEA 2425 NOK
TCIAH0724-25G TCIAH0724-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol ≥99.0% (by GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
Formel: C₉H₆F₆O
MW: 244,14 g/mol
Kokepunkt: 160°C
Flash punkt: 56°C
MDL nummer: MFCD00040983
CAS-nummer: 718-64-9
EINECS: 211-943-4
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30c1f8ca7b0ecc314defd4c518fa14c6a1f1656f&vid=30c1f8ca7b0ecc314defd4c518fa14c6a1f1656f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %