2-Piperidineethanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
H0736-25G
H0736-500G
TCIAH0736-25GEA
460
NOK
TCIAH0736-25G
TCIAH0736-500G
2-Piperidineethanol ≥96.0% (by GC)
2-Piperidineethanol
Formel:
C₇H₁₅NO MW: 129,20 g/mol Kokepunkt: 234°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00005989 CAS-nummer: 1484-84-0 EINECS: 216-059-2 FN: 1759 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |