5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-(4-Hydroxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
H0806-25G H0806-5G
TCIAH0806-25GEA 2325 NOK
TCIAH0806-25G TCIAH0806-5G
5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin ≥98.0% (by total nitrogen basis)
5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin
Formel: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00044002
CAS-nummer: 2420-17-9
EINECS: 219-340-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %