Methyl-5-hexenoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 5-hexenoate, 5-Hexenoic Acid Methyl Ester
H0872-25G H0872-5G
TCIAH0872-25GEA 4200 NOK
TCIAH0872-25G TCIAH0872-5G
Methyl-5-hexenoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-5-hexenoate
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Kokepunkt: 157°C
Flash punkt: 46°C
MDL nummer: MFCD00671538
CAS-nummer: 2396-80-7
FN: 3272
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %