Itaconic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
8.04812.0100EA 312 NOK
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
Itaconic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Itaconic acid
Formel: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Kokepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 162…167 °C
Tetthet: 1,573 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00004260
CAS-nummer: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Indeks: 13,05264
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 83 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 167 °C
Molar Mass 130.1 g/mol
Boiling Point 268 °C (decomposition)
Density 1.632 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C