Itaconic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
Synonymer:
2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04812.0100
8.04812.0500
8.04812.9050
8.04812.0100EA
312
NOK
8.04812.0100
8.04812.0500
8.04812.9050
Itaconic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Itaconic acid
Formel:
C₅H₆O₄ MW: 130,1 g/mol Kokepunkt: 381 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 162…167 °C Tetthet: 1,573 g/cm³ (20 °C) |
MDL nummer:
MFCD00004260 CAS-nummer: 97-65-4 EINECS: 202-599-6 Merck Indeks: 13,05264 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 83 g/l (20 °C) |
Melting Point | 162 - 167 °C |
Molar Mass | 130.1 g/mol |
Boiling Point | 268 °C (decomposition) |
Density | 1.632 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 430 °C |