2-Hydrazinylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2(1H)-Pyridinone, hydrazone, 2-hydrazinylpyridine, 2-Hydrazinopyridine
H0888-10G H0888-25G
TCIAH0888-10GEA 1675 NOK
TCIAH0888-10G TCIAH0888-25G
2-Hydrazinylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Hydrazinylpyridine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 185°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006249
CAS-nummer: 4930-98-7
EINECS: 225-566-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C