2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
H0898-1G H0898-5G
TCIAH0898-1GEA 1075 NOK
TCIAH0898-1G TCIAH0898-5G
2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylene ≥95.0% (by GC)
2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylene
Formel: C₂₄H₂₄O₆
MW: 408,45 g/mol
MDL nummer: MFCD00075571
CAS-nummer: 808-57-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %