Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(Hydroxymethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Stabilisering: stabilisert med hydroquinon
H0916-25G H0916-5G
TCIAH0916-25GEA 3950 NOK
TCIAH0916-25G TCIAH0916-5G
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate ≥95.0% (by GC) stabilised
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130,1418 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01673859
CAS-nummer: 10029-04-6
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %