6-Hepten-1-ol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
H0949-25G
H0949-5G
TCIAH0949-25GEA
23000
NOK
TCIAH0949-25G
TCIAH0949-5G
6-Hepten-1-ol ≥96.0% (by GC)
6-Hepten-1-ol
Formel:
C₇H₁₄O MW: 114,19 g/mol Kokepunkt: 113°C |
MDL nummer:
MFCD00229167 CAS-nummer: 4117-10-6 FN: 1987 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |