9-(2-Hydroxyethyl)anthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-(9-Anthryl)ethanol
H0970-1G H0970-5G
TCIAH0970-1GEA 2475 NOK
TCIAH0970-1G TCIAH0970-5G
9-(2-Hydroxyethyl)anthracene ≥98.0% (by GC)
9-(2-Hydroxyethyl)anthracene
Formel: C₁₆H₁₄O
MW: 222,29 g/mol
MDL nummer: MFCD01318099
CAS-nummer: 54060-73-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C