1,2-Hexadecanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Hexadecane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyhexadecane
H0993-25G H0993-5G
TCIAH0993-25GEA 2775 NOK
TCIAH0993-25G TCIAH0993-5G
1,2-Hexadecanediol ≥98.0% (by GC)
1,2-Hexadecanediol
Formel: C₁₆H₃₄O₂
MW: 258,45 g/mol
MDL nummer: MFCD00004727
CAS-nummer: 6920-24-7
EINECS: 230-030-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C