Itaconic anhydride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
412940250 412941000
ACRO412940250EA 1150 NOK
ACRO412940250 ACRO412941000
Itaconic anhydride 98%
Itaconic anhydride
Formel: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Kokepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 66…70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005530
CAS-nummer: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Assay ≥97.5 %