Hexyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
H1145-1G H1145-5G
TCIAH1145-1GEA 635 NOK
TCIAH1145-1G TCIAH1145-5G
Hexyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Hexyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate
Formel: C₂₀H₂₇NO₄
MDL nummer: MFCD06797113
CAS-nummer: 851963-03-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C