2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H1261-25G H1261-500G
TCIAH1261-25GEA 475 NOK
TCIAH1261-25G TCIAH1261-500G
2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole ≥98.0% (by GC)
2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole
Formel: C₁₈H₁₇N₃O₃
MW: 323,35 g/mol
MDL nummer: MFCD00213348
CAS-nummer: 96478-09-0
EINECS: 424-240-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C