Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-diol, Perfluoropinacol
H1279-25G H1279-5G
TCIAH1279-25GEA 3925 NOK
TCIAH1279-25G TCIAH1279-5G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol ≥98.0% (by GC)
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Formel: C₆H₂F₁₂O₂
MW: 334,06 g/mol
Kokepunkt: 129°C
Smeltepunkt: 26°C
MDL nummer: MFCD00427700
CAS-nummer: 918-21-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %