6-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
H1310-5G H1310-1G
TCIAH1310-5GEA 1750 NOK
TCIAH1310-5G TCIAH1310-1G
6-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (by GC)
6-Hydroxy-1-indanone
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00513530
CAS-nummer: 62803-47-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8ffc821b785317b9c8a02016f445edb47c86199&vid=e8ffc821b785317b9c8a02016f445edb47c86199&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C