Homophthalic anhydride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H1346-5G H1346-25G
TCIAH1346-5GEA 620 NOK
TCIAH1346-5G TCIAH1346-25G
Homophthalic anhydride ≥98.0% (by GC)
Homophthalic anhydride
Formel: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Kokepunkt: 161°C
MDL nummer: MFCD00006894
CAS-nummer: 703-59-3
EINECS: 211-873-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2381cd001bbee5ca1a87a8b1d34cc399b02703cf&vid=2381cd001bbee5ca1a87a8b1d34cc399b02703cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %