3,5-Heptandion ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H1395-5G H1395-25G
TCIAH1395-5GEA 635 NOK
TCIAH1395-5G TCIAH1395-25G
3,5-Heptandion ≥97.0% (by GC)
3,5-Heptanedione
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Kokepunkt: 177°C
Flash punkt: 57°C
MDL nummer: MFCD00015186
CAS-nummer: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
FN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b7a7fc667050bfaf5cf61210e729ed6a18350f&vid=21b7a7fc667050bfaf5cf61210e729ed6a18350f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %