3-(Hydroxymethyl)-1-adamantanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
3-(Hydroxymethyl)adamantan-1-ol, 1-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)adamantane
H1415-1G
H1415-5G
TCIAH1415-1GEA
445
NOK
TCIAH1415-1G
TCIAH1415-5G
3-(Hydroxymethyl)-1-adamantanol ≥98.0% (by GC)
3-(Hydroxymethyl)-1-adamantanol
Formel:
C₁₁H₁₈O₂ MW: 182,26 g/mol |
MDL nummer:
MFCD03105096 CAS-nummer: 38584-37-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |