3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(1-Hydroxyethyl)phenol, 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
H1433-1G H1433-5G
TCIAH1433-1GEA 715 NOK
TCIAH1433-1G TCIAH1433-5G
3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3-Hydroxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00238621
CAS-nummer: 2415-09-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d03eaae7413424427d49f1179e133ee3707bcff&vid=6d03eaae7413424427d49f1179e133ee3707bcff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C