2-Methyl-6-quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Hydroxy-2-methylquinoline
H1446-1G H1446-5G
TCIAH1446-1GEA 1125 NOK
TCIAH1446-1G TCIAH1446-5G
2-Methyl-6-quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methyl-6-quinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00047600
CAS-nummer: 613-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c278f3103f79d02854958da881262849328157cd&vid=c278f3103f79d02854958da881262849328157cd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C