2,3,6,7,10,11-Hexakis(hexyloxy)triphenylene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
H1449-200MG H1449-1G
TCIAH1449-200MGEA 1500 NOK
TCIAH1449-200MG TCIAH1449-1G
2,3,6,7,10,11-Hexakis(hexyloxy)triphenylene ≥98.0% (by HPLC)
2,3,6,7,10,11-Hexakis(hexyloxy)triphenylene
Formel: C₅₄H₈₄O₆
MW: 829,26 g/mol
MDL nummer: MFCD16250223
CAS-nummer: 70351-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad2f9208b51dedaa086cdf2dc3254314fdded0a&vid=1ad2f9208b51dedaa086cdf2dc3254314fdded0a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%