5-Hydroxynorbornane-2,6-lactone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Hydroxyhexahydro-2H-3,5-methanocyclopenta[b]furan-2-one
H1475-5G H1475-25G
TCIAH1475-5GEA 380 NOK
TCIAH1475-5G TCIAH1475-25G
5-Hydroxynorbornane-2,6-lactone ≥98.0% (by GC)
5-Hydroxynorbornane-2,6-lactone
Formel: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00988184
CAS-nummer: 92343-46-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be5c3e8d165b986d300674b35fbfa08c4f899346&vid=be5c3e8d165b986d300674b35fbfa08c4f899346&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C