3-(Hydroxymethyl)biphenyl ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Biphenyl-3-methanol, [1,1'-Biphenyl]-3-ylmethanol, 3-Phenylbenzyl Alcohol
H1481-1G H1481-5G
TCIAH1481-1GEA 1125 NOK
TCIAH1481-1G TCIAH1481-5G
3-(Hydroxymethyl)biphenyl ≥96.0% (by GC)
3-(Hydroxymethyl)biphenyl
Formel: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
MDL nummer: MFCD08703631
CAS-nummer: 69605-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c94d0e0520ce6dfb33fdbba3641aa6dcbf7d75&vid=b0c94d0e0520ce6dfb33fdbba3641aa6dcbf7d75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C