1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,1,1-Trifluoroacetone Cyanohydrin, 2-Cyano-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionitrile
H1508-1G H1508-5G
TCIAH1508-1GEA 540 NOK
TCIAH1508-1G TCIAH1508-5G
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin ≥96.0% (by GC)
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Formel: C₄H₄F₃NO
MW: 139,08 g/mol
Kokepunkt: 139°C
Flash punkt: 60°C
MDL nummer: MFCD00040885
CAS-nummer: 335-08-0
FN: 3275
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a3cc8c5ac34ad0d3ff1ed0d8ca87cbf0034105&vid=54a3cc8c5ac34ad0d3ff1ed0d8ca87cbf0034105&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %