4'-Hydroxyacetophenone oxime ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H1512-1G H1512-5G
TCIAH1512-1GEA 595 NOK
TCIAH1512-1G TCIAH1512-5G
4'-Hydroxyacetophenone oxime ≥98.0% (by GC)
4'-Hydroxyacetophenone oxime
Formel: C₈H₉NO₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00481697
CAS-nummer: 34523-34-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C