6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-1,3-octadiene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H1515-5G H1515-25G
TCIAH1515-5GEA 1625 NOK
TCIAH1515-5G TCIAH1515-25G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-1,3-octadiene ≥98.0% (by GC)
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-1,3-octadiene
Formel: C₁₀H₅F₁₃
MW: 372,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28014057
CAS-nummer: 1429188-77-1
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %