3-Hydroxybenzophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: m-Hydroxybenzophenone, (3-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone
H1518-5G H1518-25G
TCIAH1518-5GEA 1500 NOK
TCIAH1518-5G TCIAH1518-25G
3-Hydroxybenzophenone ≥98.0% (by GC)
3-Hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00002297
CAS-nummer: 13020-57-0
EINECS: 235-879-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=362fa45a7651e6c2dcbdb1099a5cf7b8a1271407&vid=362fa45a7651e6c2dcbdb1099a5cf7b8a1271407&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C