3-Hydroxy-6-methoxyflavone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Hydroxy-6-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 3-Hydroxy-6-methoxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-METHOXYFLAVONOL, 3-Hydroxy-6-methoxy-2-phenylchromen-4-one
H1522-1G H1522-5G
TCIAH1522-1GEA 650 NOK
TCIAH1522-1G TCIAH1522-5G
3-Hydroxy-6-methoxyflavone ≥98.0% (by GC)
3-Hydroxy-6-methoxyflavone
Formel: C₁₆H₁₂O₄
MW: 268,27 g/mol
MDL nummer: MFCD00017639
CAS-nummer: 93176-00-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69b623303eb8b4af298eba9d42d2b2ded7cc672a&vid=69b623303eb8b4af298eba9d42d2b2ded7cc672a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C